Imprimer
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500399-1G PC500399-5G PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA 179 EUR
APOSPC500399-1G APOSPC500399-5G APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566821
Numéro CAS: 647020-70-0