3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Formule:
C₇H₃F₄I Poids moléculaire: 289.997 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07771984 Numéro CAS: 132554-73-5 |