2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃BrF₃I Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22491025 Numéro CAS: 1369927-31-0 |