Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 EUR
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrClF₃O₂
Poids moléculaire: 317.487 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975441
Numéro CAS: 1796558-59-2
UN: 3265
ADR: 8 III