Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 437 EUR
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂FNO₂
Poids moléculaire: 312.919 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975445
Numéro CAS: 1807263-82-6