2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
Formule:
C₈H₆BrF₃O Poids moléculaire: 255.032 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13194484 Numéro CAS: 1214345-25-1 |