Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603723
Numéro CAS: 90292-62-9