Imprimer
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC500345-1G PC500345-250MG PC500345-5G
APOSPC500345-1GEA 219 EUR
APOSPC500345-1G APOSPC500345-250MG APOSPC500345-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975467
Numéro CAS: 1463053-91-9