Imprimer
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 145 EUR
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Formule: C₇H₆FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987811
Numéro CAS: 900175-53-3