Imprimer
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 685 EUR
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 236.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975466
Numéro CAS: 1823815-55-9