Imprimer
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-4-iodo-2-methoxy-5-methylbenzene
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 203 EUR
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Formule: C₈H₈FIO
Poids moléculaire: 266.051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975454
Numéro CAS: 1823867-60-2