Imprimer
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500321-1G PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA 348 EUR
APOSPC500321-1G APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975472
Numéro CAS: 1288987-71-2