Imprimer
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500320-1G PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA 393 EUR
APOSPC500320-1G APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₄N₂
Poids moléculaire: 204.124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975492
Numéro CAS: 1807176-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III