5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20714261 Numéro CAS: 77153-73-2 |