Imprimer
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500314-1G PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA 69.6 EUR
APOSPC500314-1G APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975486
Numéro CAS: 1823327-58-7