Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 551 EUR
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975487
Numéro CAS: 1803828-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III