2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈FNO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD24368898 Numéro CAS: 3108-02-9 |