Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500307-1G PC500307-250MG PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA 331 EUR
APOSPC500307-1G APOSPC500307-250MG APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₄BF₅O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27975470
Numéro CAS: 2250114-85-1