4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈FIO Point de fusion: 40…42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19440267 Numéro CAS: 741716-19-8 |