Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α,2,6-Pentafluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3,5-difluorobenzotrifluoride
PC500305-1G PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA 252 EUR
APOSPC500305-1G APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Poids moléculaire: 226.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975469
Numéro CAS: 1309597-24-7