Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 271 EUR
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12404959
Numéro CAS: 134099-34-6