Imprimer
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 406 EUR
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₅
Poids moléculaire: 201.109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975496
Numéro CAS: 1820639-38-0