7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16468547 Numéro CAS: 1226045-94-8 |