2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄BrFN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22381005 Numéro CAS: 952664-69-6 |