Imprimer
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyano-3-fluoro-6-nitrophenol, 3-Cyano-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 319 EUR
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975499
Numéro CAS: 1820648-09-6