Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 456 EUR
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
Poids moléculaire: 250.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975461
Numéro CAS: 84478-77-3