5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26086914 Numéro CAS: 944805-66-7 |