4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄BrFIN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26386356 Numéro CAS: 1219741-79-3 |