Imprimer
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl triflate
PC500246-1G PC500246-250MG PC500246-5G
APOSPC500246-1GEA 156 EUR
APOSPC500246-1G APOSPC500246-250MG APOSPC500246-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₂BrClF₄O₃S
Poids moléculaire: 357.505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937161
Numéro CAS: 1820619-90-6
UN: 3265
ADR: 8 III