Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 136 EUR
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Formule: C₆H₃ClFIO
Poids moléculaire: 272.443 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628048
Numéro CAS: 148254-33-5