2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₄BrF₅O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27937167 Numéro CAS: 1823271-81-3 UN: 3265 ADR: 8,III |