5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
Formule:
C₇H₂BrF₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631614 Numéro CAS: 261945-71-5 |