Imprimer
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 406 EUR
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Poids moléculaire: 207.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631621
Numéro CAS: 261945-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III