Imprimer
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 145 EUR
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅NO₂
Poids moléculaire: 227.088 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659985
Numéro CAS: 35010-29-8