Imprimer
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 894 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Poids moléculaire: 226.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631617
Numéro CAS: 261945-01-1