Imprimer
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 422 EUR
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Poids moléculaire: 210.101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937180
Numéro CAS: 134099-24-4