Imprimer
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 215 EUR
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937181
Numéro CAS: 1806333-92-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III