Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500210-1G PC500210-250MG PC500210-100MG
APOSPC500210-1GEA 120 EUR
APOSPC500210-1G APOSPC500210-250MG APOSPC500210-100MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23705524
Numéro CAS: 1427373-29-2