Imprimer
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 1210 EUR
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664923
Numéro CAS: 1823917-95-8