2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃F₅O Poids moléculaire: 210.101 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27664920 Numéro CAS: 134099-31-3 |