Imprimer
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 300 EUR
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₃
Poids moléculaire: 259.029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664866
Numéro CAS: 1823358-68-4