Imprimer
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 69.6 EUR
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Poids moléculaire: 224.127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664904
Numéro CAS: 1288987-92-7