2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 2-amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
Formule:
C₇H₅BrFNO₂ Poids moléculaire: 234.023 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD27664889 Numéro CAS: 1416013-62-1 |