5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrFNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16658620 Numéro CAS: 330794-02-0 |