Imprimer
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Point d'ébullition: 125 °C (0,75 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698649
Numéro CAS: 117902-15-5