Imprimer
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 144 EUR
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Point de fusion: 25…26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16998752
Numéro CAS: 117902-16-6