Imprimer
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 132 EUR
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₇FO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110186
Numéro CAS: 447462-87-5
UN: 1759
ADR: 8,III