(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride, 2-Chloro-6-fluorobenzylsulphonyl chloride
Formule:
C₇H₅Cl₂FO₂S Poids moléculaire: 243.083 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09045976 Numéro CAS: 926257-07-0 UN: 3261 ADR: 8 III |