2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-(Trifluoromethoxy)-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl triflate
Formule:
C₈H₃F₆NO₆S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25541876 Numéro CAS: 955395-91-2 UN: 3265 ADR: 8,III |