Imprimer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-Nitro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 154 EUR
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₃F₆NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541875
Numéro CAS: 1446016-89-2
UN: 3261
ADR: 8,III